Läs mer
ICI 199,441 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Highly potent κ agonist, 146-fold more active than U-50488 (Cat. No. 0495) in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ICI 199, 441 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 427.8 |
| Procent renhet | >99% |