Läs mer
Tocris Bioscience™ ICI 204,448 hydrochloride
Beskrivning
ICI 204,448 hydrochloride is a peripherally acting κ agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride |
| CAS | 121264-04-8 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C23H26Cl2N2O4.HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 501.84 |
For Research Use Only