Läs mer
ICI 63197, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ICI 63197 |
| CAS | 27277-00-5 |
| Molekylformel | C9H13N5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-methyl-4-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one, 2-Amino-4,5-dihydro-6-methyl-4-propyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one, 2-Amino-6-methyl-4-propyl-4H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one, 2-Amino-6-methyl-4-propyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimid-5(4H)-one, 2-Amino-6-methyl-5-oxo-4-propyl-4,5-dihydro-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O/c1-3-4-13-7(15)6(2)5-14-9(13)11-8(10)12-14/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,12) |
| LEDER | CCCN1C2=NC(N)=NN2C=C(C1=O)C |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-methyl-4-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vikt | 207.112 |