Läs mer
Icilin, MedChemExpress
Beskrivning
Icilin (AG-3-5) is a super-agonist of the transient receptor potential M8 (TRPM8) ion channel. Icilin activates TRPM8 in EGTA in a dose-dependent manner (EC50=1.4 μM). Icilin is a 'super-cooling agent'. Icilin attenuates autoimmune neuroinflammation through modulation of the T-cell response.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icilin |
| CAS | 36945-98-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13N3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | AG-3-5 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 54 mg/mL (173.47 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC=C2O)CC=C(C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.29 |
| Visa mer |