Läs mer
Icilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icilin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21) |
| Formel vikt | 311.0906 |