Läs mer
Icilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icilin |
| CAS | 36945-98-9 |
| Molekylformel | C16H13N3O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,6-Dihydro-1-(2-hydroxyphenyl)-4-(3-nitrophenyl)-2(1H)-pyrimidinone, 1-(2-Hydroxyphenyl)-4-(3-nitrophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-2-one, AG 3-5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N3O4/c20-15-7-2-1-6-14(15)18-9-8-13(17-16(18)21)11-4-3-5-12(10-11)19(22)23/h1-8,10,20H,9H2,(H,17,21) |
| LEDER | Oc1ccccc1N2CC=C(NC2=O)c3cccc(c3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-(2-hydroxyphenyl)-6-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.29 |
| Formel vikt | 311.0906 |