Läs mer
Iclaprim, MedChemExpress
Produktkod. 16453388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16453388 10 mg
16439916 50 mg
16430769 1 mg
16424626 100 mg
16416117 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16453388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101479
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iclaprim
CAS 192314-93-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22N4O3
Kvantitet 10 mg
Synonym AR-100
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER NC1=NC=C(CC2=C3C=CC(C4CC4)OC3=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1
Molekylvikt (g/mol) 354.4
Formel vikt 354.4
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation