Läs mer
Memmert™ CO2-inkubator ICO
Produktkod. 15516425 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
56 l
107 l
156 l
241 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15516425 56 l Varje
15682244 107 l Varje
15578675 156 l -
15692244 241 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15516425 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ICO50
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för inkubation med CO 2 , biosyntes och cellinkubation i laboratoriet.
Steril, säker och pålitlig– dessa tre ord beskriver Memmert CO 2-inkubator ICO för industriellt bruk.
  • Modellstorlekar: 50, 105, 150, 240
  • Temperaturjusteringsområde: +18 C°till +50°C
  • CO 2-justeringsområde: 0 till 20 %
  • Fuktighetsjusteringsområden: 40 till 97 % rh (med tillval K7)
  • O 2 justeringsområden: 1 till 20 % (med tillval T6)
  • 1 modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • AtmoCONTROL-programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • Perfekt fördelning av temperatur, luftfuktighet och CO 2
  • Långtidsstabil och alltid noggrann
  • Den inre kammaren, inklusive alla installationer och sensorer, kan steriliseras vid +180°C i ett 60 minuters program
  • Visuellt och akustiskt larm samt larmmeddelande till mobiltelefoner om de individuellt justerbara temperatur-, CO 2 , O 2 , eller luftfuktighetsintervallen överskrids
  • Batteribuffrad ControlCOCKPIT: Driftsdisplayen, loggningen och CO 2-kontrollen är fullt fungerande även vid strömavbrott
  • Felsäker, FDA-kompatibel loggning av temperatur, CO 2 , O 2 luftfuktighet, tidsdata för öppen dörr
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), CO 2 , programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
Aktiv fuktkontroll säkerställer korta återhämtningstider efter att dörren har öppnats och minimerar förångningen i insidan. Tillsammans med uppvärmningen av interiören från alla sex sidor och den uppvärmda inre glasdörren ger det maximalt skydd för cell- och vävnadskulturer och undviker den farliga kondensbildningen. Den turbulensfria kammarventilationen säkerställer en konstant och enhetlig atmosfär.
Specifikationer
Larmtyper Optik och akustisk
Kapacitet (metrisk) Hylla 15 kg
Controllertyp TwinDISPlAY: adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med 2 högupplösta TFT-färgskärmar
Kapacitet (metrisk) 56 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Material Texturerat rostfritt stål, bakre förzinkat stål
Antal hyllor 1
Syrekontroll 1 till 20 %
Relativ luftfuktighet 40 till 97 %
Temperaturområde (metriskt) 18 °C till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Desinfektionstid 60 min.
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Hyllmaterial Perforerat rostfritt stål
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Mått (D x B x H) Inredning 330 x 400 x 425 mm
Mått (L x B x H) 521 x 559 x 791 mm
Fraktvikt (metrisk) 74 kg
Vikt (metrisk) 55 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz