Läs mer
Memmert™ CO2-inkubator ICO
Handla allt Memmert ProdukterBeskrivning
Steril, säker och pålitlig– dessa tre ord beskriver Memmert CO 2-inkubator ICO för industriellt bruk.
- Modellstorlekar: 50, 105, 150, 240
- Temperaturjusteringsområde: +18 C°till +50°C
- CO 2-justeringsområde: 0 till 20 %
- Fuktighetsjusteringsområden: 40 till 97 % rh (med tillval K7)
- O 2 justeringsområden: 1 till 20 % (med tillval T6)
- 1 modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
- AtmoCONTROL-programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
- Perfekt fördelning av temperatur, luftfuktighet och CO 2
- Långtidsstabil och alltid noggrann
- Den inre kammaren, inklusive alla installationer och sensorer, kan steriliseras vid +180°C i ett 60 minuters program
- Visuellt och akustiskt larm samt larmmeddelande till mobiltelefoner om de individuellt justerbara temperatur-, CO 2 , O 2 , eller luftfuktighetsintervallen överskrids
- Batteribuffrad ControlCOCKPIT: Driftsdisplayen, loggningen och CO 2-kontrollen är fullt fungerande även vid strömavbrott
- Felsäker, FDA-kompatibel loggning av temperatur, CO 2 , O 2 luftfuktighet, tidsdata för öppen dörr
- Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), CO 2 , programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
Aktiv fuktkontroll säkerställer korta återhämtningstider efter att dörren har öppnats och minimerar förångningen i insidan. Tillsammans med uppvärmningen av interiören från alla sex sidor och den uppvärmda inre glasdörren ger det maximalt skydd för cell- och vävnadskulturer och undviker den farliga kondensbildningen. Den turbulensfria kammarventilationen säkerställer en konstant och enhetlig atmosfär.
Specifikationer
Specifikationer
| Larmtyper | Optik och akustisk |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 15 kg |
| Controllertyp | TwinDISPlAY: adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med 2 högupplösta TFT-färgskärmar |
| Kapacitet (metrisk) | 107 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Material | Texturerat rostfritt stål, bakre förzinkat stål |
| Antal hyllor | 2 |
| Syrekontroll | 1 till 20 % |
| Visa mer |