Läs mer
Icomethasone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icomethasone 21-Acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31ClO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 450.1809 |