Beskrivning
- Flamjonisationsdetektor (FID)-modul utformad för högkänslig detektion av organiska föreningar
- Linjärt dynamiskt omfängd över 107(±10 %) möjliggör noggrann kvantifiering av analyter över ett brett koncentrationsområde
- Hög känslighet med minsta detekterbara nivå (MDL) mindre än 1,2 pg C/s och känslighet över 0,03 Coulomb/gC
- Volym av småceller och snabb upptagningshastighet (upp till 600 Hz) stöder både standard- och snabba GC-applikationer
- Maximal driftstemperatur upp till 450 °C
- Integrerad elektronisk gasstyrning (IEC) för exakt reglering av luft (0 till 500 ml/min), väte (0 till 100 ml/min) och tillgiftsgas (N2 eller He, 0 till 50 ml/min)
- Utbristningsdetektion med automatisk återtändning förbättrar driftsäkerheten och minskar driftstopp
- Optimerad för kapillärkolonner och kompatibel med 1/8 tum och 1/16 tum packade kolonner
- Modulär iConnect design möjliggör verktygsfri installation och utbyte på några minuter, vilket möjliggör snabb systemomkonfiguration
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | TRACE 1300/1600-serien GC |
| Produkttyp | FID-detektor |