Läs mer
ICOS Antibody (1001423) [Biotin], Novus Biologicals™
Produktkod. 18645413 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18645413 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18645413 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB1681B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ICOS
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 1001423
Konjugera Biotin
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Värd art Rat
Immunogen Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse ICOS, Met1-Leu142, Accession # Q9WVS0
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29851
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1