Läs mer
ICOS Antibody (669238), DyLight 680, R&D Systems™
Produktkod. 18048133 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18048133 100 μL
1 options
Produktkod. 18048133 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer MAB69752FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6413.83 SEK
    5752.95 SEK / 100µL
    Save 660.88 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
ICOS Monoclonal specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ICOS
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 669238
Konjugera DyLight 680
Utspädning Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Gensymboler ICOS
Värd art Mouse
Immunogen Partial recombinant human ICOS protein (amino acids 21-141) [UniProt Q9Y6W8]
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29851
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje R&D Systems