Läs mer
ICOS Antibody (669238), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Produktkod. 18583898 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18583898 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18583898 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer MAB69752JF549
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ICOS
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 669238
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Värd art Mouse
Immunogen Partial recombinant human ICOS protein (amino acids 21-141) [UniProt Q9Y6W8]
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29851
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1