Läs mer
Icotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icotinib Hydrochloride |
| CAS | 1204313-51-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22ClN3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BPI-2009H |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.88 |
| Visa mer |