Läs mer
Icotinib, MedChemExpress
Beskrivning
Icotinib (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Icotinib |
| CAS | 610798-31-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H21N3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BPI-2009 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 155 mg/mL (395.99 mM) |
| LEDER | C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.42 |
| Visa mer |