Läs mer
ICP-AES CRQL Lösning 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni @ 40; Kompaniet V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/ml i 5% HNO3, tr. Vinsyra, VHG™
Beskrivning
ICP-AES CRQL Lösning 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Se @ 35; Ni @ 40; Kompaniet V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/ml i 5% HNO3, tr. vinsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7440-22-4, 7440-38-2 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Chromium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Manganese 15 μg/mL/Copper 25 μg/mL/Thallium 25 μg/mL/Selenium 35 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 50 μg/mL/Antimony 60 μg/mL/Zinc 60 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Aluminium 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL |