Läs mer
ICP-AES CRQL Lösning 2: Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-AES CRQL-lösning 2: Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml i 5 % HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 5000 μg/mL/Magnesium 5000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 5000 μg/mL |