Läs mer
ICP, ICP-MS Multi-Element Standard (19 element) i 5 % salpetersyra (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11419079 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419079 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11419079 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ICP19A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6400.00 SEK
    5548.43 SEK / 100ml
    Save 851.57 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Tillverkad av ultrarena metaller eller salter analyserade genom titrering och ICP-MS före tillverkning
  • ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
  • ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
  • Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med användning av ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder), trippeldestillerade syror och trippelurlakade förrengjorda flaskor.
  • Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (CRM), ’så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder, där sådana finns.
  • Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
  • Flerelementstandard (19 element):
  • BeskrivningKoncentration
    Aluminium (Al)100μ g/ml (ppm)
    Barium (Ba)5μ g/ml (ppm)
    Beryllium (Be)1μ g/ml (ppm)
    Vismut (Bi)200μ g/ml (ppm)
    Bor (B)15μ g/ml (ppm)
    Kadmium (Cd)20μ g/ml (ppm)
    Krom (Cr)25μ g/ml (ppm)
    Kobolt (Co)20μ g/ml (ppm)
    Koppar (Cu)30μ g/ml (ppm)
    Gallium (Ga)150μ g/ml (ppm)
    Indium (In)200μ g/ml (ppm)
    Järn (Fe)15μ g/ml (ppm)
    Bly (Pb)200μ g/ml (ppm)
    Mangan (Mn)5μ g/ml (ppm)
    Nickel (Ni)50μ g/ml (ppm)
    Silver (Ag)50μ g/ml (ppm)
    Strontium (Sr)1μ g/ml (ppm)
    Tallium (Tl)40μ g/ml (ppm)
    Zink (Zn)20μ g/ml (ppm)
Specifikationer
Beskrivning Matris: 5 % HNO₃
Förpackning HDPE Trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn Multi-element
Fysisk form Vätska
Koncentration Blandade koncentrationer av varje grundämne
Teknik ICP, ICP-MS, AA, Jonkromatografi, XRF, Katjonmätning
Element Multi-element
Kvantitet 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid