Läs mer
ICP, ICP-MS Multi Element Standard i 2 till 5 % salpetersyra (15 element), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11469079 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469079 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11469079 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ICP15A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9705.00 SEK
    5548.43 SEK / 100ml
    Save 4156.57 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Tillverkad av ultrarena metaller eller salter
  • Råvaror som används analyseras genom titrering och ICP-MS
  • Separata standarder som används för att kontrollera eller kalibrera titrering/ICP-MS
  • Tillverkad gravimetriskt med massbalans
    • 100 % mindre summa av alla föroreningar
  • ISO/IEC 17025
    • För testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS
    • För kalibrering av laboratorievågar
    • För temperaturkalibrering -90 till 650° C
    • För densitetsmätning med Oscillerande U-rör och Bingham-pyknometri
    • För vissa komplexometriska titreringar
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH
  • Producerad i mycket kontrollerad renrumsmiljö med ultrarent vatten, trippeldestillerade syror och trippellakade förrengjorda flaskor
  • Alla mätosäkerheter beräknade enligt Eurachem/CITAC riktlinjer och rapporterade vid 95 % konfidensnivå
Specifikationer
Förpackning HDPE trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn 100 μg/mL each of aluminum, barium, calcium cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, magnesium, manganese, sodium, nickel, lead, titanium, zinc
Fysisk form Vätska
Teknik ICP, ICP-MS, AA, Jonkromatografi, XRF, Katjonmätning
UN-nummer 1760
Typ ICP/ICP-MS Standard
Element Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn
Lösningsmedel eller matris 2 till 5 % HNO3
Kvantitet 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt carbonate, nitric acid