Learn More
Kalibreringsstandard 2 utan kvicksilver för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15638275 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
125 ml
Packungsgröße:
125ml
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15638275 125 ml 125ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15638275 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLMS2N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag10 μg/ml
Al10 μg/ml
Som10 μg/ml
Ba10 μg/ml
Vara10 μg/ml
Bi10 μg/ml
Ca10 μg/ml
Cd10 μg/ml
Co10 μg/ml
Cr10 μg/ml
Cs10 μg/ml
Cu10 μg/ml
Fe10 μg/ml
Ga10 μg/ml
I10 μg/ml
K10 μg/ml
Li10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Mn10 μg/ml
Na10 μg/ml
Ni10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Rb10 μg/ml
Se10 μg/ml
Sr10 μg/ml
Tl10 μg/ml
U10 μg/ml
V10 μg/ml
Zn10 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Multi-Element Solution 2 without Mercury
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ ICP/ICP-MS Standard
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Kvantitet 125 ml
Kvalitet ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10mg/L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • multi-element solution 2
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.