Innehåller
En flaska Multi-Element Solution 2A och en flaska kvicksilver (Hg).
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Obs: 2-packet består av en flaska Multi-Element Solution 2A och en flaska kvicksilver (Hg). (Mercury levereras som en separat lösning på grund av inkompatibilitet med andra element.)
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ag | 10 μg/ml |
| Al | 10 μg/ml |
| Som | 10 μg/ml |
| Ba | 10 μg/ml |
| Vara | 10 μg/ml |
| Ca | 10 μg/ml |
| Cd | 10 μg/ml |
| Co | 10 μg/ml |
| Cr | 10 μg/ml |
| Cs | 10 μg/ml |
| Cu | 10 μg/ml |
| Fe | 10 μg/ml |
| Ga | 10 μg/ml |
| K | 10 μg/ml |
| Li | 10 μg/ml |
| Mg | 10 μg/ml |
| Mn | 10 μg/ml |
| Na | 10 μg/ml |
| Ni | 10 μg/ml |
| Pb | 10 μg/ml |
| Rb | 10 μg/ml |
| Se | 10 μg/ml |
| Sr | 10 μg/ml |
| Tl | 10 μg/ml |
| U | 10 μg/ml |
| V | 10 μg/ml |
| Zn | 10 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Multi-Element Solution 2A |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | ICP-MS |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningstyp | Standard Solution |
| Typ | ICP/ICP-MS Standard |
| Lösningsmedel eller matris | 5% HNO3 |
| Kvantitet | 125 ml |
| Kvalitet | ICP/ICP-MS |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning