Läs mer
Kalibreringsstandard 5 för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15658275 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15658275 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15658275 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLMS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2630.55 SEK
    2184.48 SEK / 125ml
    Save 446.07 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Vara10 μg/ml
Bi10 μg/ml
Ce10 μg/ml
Co10 μg/ml
I10 μg/ml
Mg10 μg/ml
Ni10 μg/ml
Pb10 μg/ml
U10 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Multi-Element Solution 5
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
Typ ICP/ICP-MS Standard
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 125 ml
Kvalitet ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Each component at 10μg/mL in 2% HNO3:, Beryllium, Bismuth, Cerium, Cobalt, Indium, Lead, Magnesium, Nickel, Uranium
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning