Läs mer
ICP-MS CRQL Lösning 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20; Se @ 50; Ba @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. Vinsyra, VHG™
Produktkod. 17918709
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17918709 100 ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17918709 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCRQL2MS100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ICP-MS CRQL Lösning 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20; Se @ 50; Ba @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. Vinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
CAS 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7439-92-1, 7439-96-5
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Arsenic 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cadmium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Antimony 20 μg/mL/Chromium 20 μg/mL/Copper 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Barium 100 μg/mL