Läs mer
ICP-MS Internal Standard: Ge @ 100 ug/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS Internal Standard: Ge @ 100 ug/mL in 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Germanium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Ge |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Synonym | Ge |
| InChI formel | InChI=1S/Ge |
| LEDER | [Ge] |
| IUPAC-namn | germanium |
| Visa mer |