Läs mer
ICP-MS intern standard: SC @ 100 ug/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003178
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30003178 100 ml
1 options
Produktkod. 30003178 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISSC100100
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ICP-MS intern standard: Sc @ 100 ug/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Scandium
CAS 7440-20-2
Analyt- eller komponentnamn Scandium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Sc
Koncentration 100 μg/mL
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
LEDER [Sc]
IUPAC-namn skandium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 44.96
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 44.956 g/mol