Läs mer
ICP-MS intern standard: Tb @ 100 ug/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17992116
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17992116 100 ml
1 options
Produktkod. 17992116 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISTB100100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ICP-MS intern standard: Tb @ 100 ug/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium
CAS 7440-27-9
Analyt- eller komponentnamn Terbium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Tb
Koncentration 100 μg/ml
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI formel InChI=1S/Tb
LEDER [Tb]
IUPAC-namn terbium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 158.925
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 158,925 g/mol