Läs mer
ICP-MS intern standard: Y @ 100 ug/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 30002953
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30002953 100 ml
1 options
Produktkod. 30002953 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISY100100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ICP-MS intern standard: Y @ 100 ug/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium
CAS 7440-65-5
Analyt- eller komponentnamn Yttrium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Y
Koncentration 100 μg/ml
Synonym Y
InChI formel InChI=1S/Y
LEDER [Y]
IUPAC-namn yttrium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 88.906
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 88,906 g/mol