Läs mer
ICP-MS P/A Tuninglösning 1: As, Be, Cd, Zn @ 20 μg/ml; Mg, Ni, Pb @ 10 μg/ml; Al, Ba, Bi, co, Cr, Cu, In, 6Li, Lu, Mn, Na, Sc, Sr, Th, Tl, U, V @ 5 μg/ml; Y, Yb @ 2,5 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17959249
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17959249 100 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17959249 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLAGPATSOL1100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ICP-MS P/A Tuninglösning 1: As, Be, Cd, Zn @ 20 μg/ml; Mg, Ni, Pb @ 10 μg/ml; Al, Ba, Bi, co, Cr, Cu, In, 6Li, Lu, Mn, Na, Sc, Sr, Th, Tl, U, V @ 5 μg/ml; Y, Yb @ 2,5 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ytterbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium/Lead/Magnesium/Nickel/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc
CAS 7440-64-4, 7440-65-5, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-47-3
Analyt- eller komponentnamn Ytterbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium/Lead/Magnesium/Nickel/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ytterbium 2.5 μg/mL/Yttrium 2.5 μg/mL/Aluminium 5 μg/mL/Barium 5 μg/mL/Bismuth 5 μg/mL/Chromium 5 μg/mL/Cobalt 5 μg/mL/Copper 5 μg/mL/Indium 5 μg/mL/Lithium 6 5 μg/mL/Lutetium 5 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Strontium 5 μg/mL/Thallium 5 μg/mL/Thorium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Vanadium 5 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Arsenic 20 μg/mL/Beryllium 20 μg/mL/Cadmium 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL