Läs mer
ICP-MS P/A Tuning Solution 2: Ge, Mo, Pd, Ru, Sb, Sn @ 10 ug/mL; Ir, Ti @ 5 ug/mL in 10% HCl / 1% HNO3 /Tr. HF, VHG™
Beskrivning
ICP-MS P/A Tuning Solution 2: Ge, Mo, Pd, Ru, Sb, Sn @ 10 ug/mL; Ir, Ti @ 5 ug/mL in 10% HCl / 1% HNO3 /Tr. HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iridium/Titanium/Antimony/Germanium/Molybdenum/Palladium/Ruthenium/Tin |
| CAS | 7439-88-5, 7440-32-6, 7440-36-0, 7440-56-4, 7439-98-7, 5-3-7440 |
| Analyt- eller komponentnamn | Iridium/Titanium/Antimony/Germanium/Molybdenum/Palladium/Ruthenium/Tin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3/HF |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Iridium 5 μg/mL/Titanium 5 μg/mL/Antimony 10 μg/mL/Germanium 10 μg/mL/Molybdenum 10 μg/mL/Palladium 10 μg/mL/Ruthenium 10 μg/mL/Tin 10 μg/mL |