Läs mer
ICP-MS Installationslösning: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 1 μg/L i 1% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS Installationslösning: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 1 μg/L i 1% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-93-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 1 μg/mL/Cerium 1 μg/mL/Indium 1 μg/mL/Iron 1 μg/mL/Lead 1 μg/mL/Lithium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Uranium 1 μg/mL |