Läs mer
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1 (koncentrat): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1 (koncentrat): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cerium 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |