Läs mer
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1A (Koncentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 1% HNO3, 0,5% HCl, VHG™
Produktkod. 30003094
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003094 500 ml
30003105 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003094 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLMSTNG5CONC500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1A (Koncentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 1% HNO3, 0,5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium
CAS 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Yttrium 9.99 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.02 μg/mL/Lithium 10.02 μg/mL/Thallium 10.04 μg/mL