Läs mer
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1A (Koncentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 1% HNO3, 0,5% HCl, VHG™
Beskrivning
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 1A (Koncentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/ml i 1% HNO3, 0,5% HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium/Thallium/Yttrium/Cerium/Cobalt |
| CAS | 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Lithium/Thallium/Yttrium/Cerium/Cobalt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.01 μg/mL |