Learn More
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (concentrate): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003172
Change view
Quantity:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30003172 100 mL 100mL
30003190 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30003172 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLMSTNG3Z100
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (concentrate): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1
Methods ICP-MS
Analyte or Component Names Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
Shipping Condition Room Temperature
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantity 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 7 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Terbium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL