Läs mer
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (concentrate): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003190
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Produktkod. Kvantitet
30003190 500 ml
30003172 100 ml
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30003190
Brand: VHG Labs VHGLMSTNG3Z500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Tuning/Mass Calibration Multi-Element Mix 3 (concentrate): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U @ 10 ug/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Uranium/Beryllium/Cerium/Barium/Magnesium/Yttrium/Terbium
CAS 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1, 7439-93-2, 7440-61-1, 7440-41-7
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Uranium/Beryllium/Cerium/Barium/Magnesium/Yttrium/Terbium
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Kvantitet 500 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL/Beryllium 10.01 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Barium 10.02 μg/mL/Magnesium 10.02 μg/mL/Yttrium 10.02 μg/mL/Terbium 10.07 μg/mL