Läs mer
ICP-MS Tuninglösning 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 10 ug/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS Tuninglösning 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 10 ug/ml i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |