Läs mer
ICP-MS-tuninglösning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS-tuninglösning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-69-9 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Beryllium/Cobalt/Indium/Lithium/Barium/Bismuth/Cerium/Uranium/Lead/Magnesium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 9.99 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10.01 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Barium 10.03 μg/L/Bismuth 10.03 μg/L/Cerium 10.03 μg/L/Uranium 10.03 μg/L/Lead 10.06 μg/L/Magnesium 10.06 μg/L |