Läs mer
ICP-MS-tuninglösning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS-tuninglösning: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-69-9, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspädd salpetersyra |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Barium 10 μg/L/Beryllium 10 μg/L/Bismuth 10 μg/L/Cerium 10 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10 μg/L/Lead 10 μg/L/Lithium 10 μg/L/Magnesium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L |