Läs mer
ICP-MS-tuninglösning: 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS Tuninglösning: 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/L i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-65-5, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cerium 9.99 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Cobalt 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Thallium 10.02 μg/L |