Läs mer
ICP-MS-tuninglösning: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS-tuninglösning: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-92-1, 7440-29-1, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-74-6 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cerium 250 μg/L/Lead 250 μg/L/Thorium 250 μg/L/Barium 250.1 μg/L/Beryllium 250.1 μg/L/Indium 250.1 μg/L/Cobalt 250.2 μg/L/Magnesium 250.2 μg/L/Thallium 250.2 μg/L |