Läs mer
ICP-MS-tuninglösning: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1ug/L; Ba @ 10 ug/L i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-MS-tuninglösning: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1ug/L; Ba @ 10 ug/L i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 1 μg/L/Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Indium 1 μg/L/Iron 1 μg/L/Lead 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thorium 1 μg/L/Uranium 1 μg/L/Barium 10.01 μg/L |