Läs mer
ICP-OES ICA-LÖSNING: S @ 50 μg/ml; Ce, Cu, Eu, Fe, In, K, Ni, P, Si, Ti, V, Y, Zr @ 10 μg/ml; Mn, Mo, Na, Sc @ 5 μg/ml; Be, Li, Sr @ 2 μg/ml; Ca @ 1 μg/ml i 2 % HNO3 / 2 % HCl, VHG™
Beskrivning
ICP-OES ICA-LÖSNING: S @ 50 μg/ml; Ce, Cu, Eu, Fe, In, K, Ni, P, Si, Ti, V, Y, Zr @ 10 μg/ml; Mn, Mo, Na, Sc @ 5 μg/ml; Be, Li, Sr @ 2 μg/ml; Ca @ 1 μg/ml i 2 % HNO3 / 2 % HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Beryllium/Lithium/Strontium/Manganese/Molybdenum/Scandium/Sodium/Cerium/Copper/Europium/Indium/Iron/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zirconium |
| CAS | 7440-70-2, 7440-41-7, 7439-93-2, 7440-24-6, 7439-96-5, 7439-98-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Beryllium/Lithium/Strontium/Manganese/Molybdenum/Scandium/Sodium/Cerium/Copper/Europium/Indium/Iron/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zirconium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 250 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 1 μg/mL/Beryllium 2 μg/mL/Lithium 2 μg/mL/Strontium 2 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Molybdenum 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Copper 10 μg/mL/Europium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Iron 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Phosphorus 10 μg/mL/Potassium 10 μg/mL/Silicon 10 μg/mL/Titanium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL |