Läs mer
ICP-OES instrumentkalibreringsstandard 4: As, Tl @ 100 μg/ml; Cd, Pb, Se @ 50 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-OES instrumentkalibreringsstandard 4: As, Tl @ 100 μg/ml; Cd, Pb, Se @ 50 μg/ml i 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| CAS | 7440-38-2, 7440-43-9, 7439-92-1, 7782-49-2, 7440-28-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 50 μg/mL/Cadmium 50 μg/mL/Lead 50 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Thallium 50 μg/mL |