Läs mer
ICP-OES flerelementuppsättningsstandard: As, K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn @ 10 μg/ml; Ba, Mg @ 1 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-OES flerelementuppsättningsstandard: As, K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn @ 10 μg/ml; Ba, Mg @ 1 μg/ml i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium |
| CAS | 7440-39-3, 7439-95-4, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-02-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Barium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL/Arsenic 50 μg/mL/Potassium 50 μg/mL |