Läs mer
ICP-OES VIS Wave Cal-lösning: K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Na, Sr @ 10 μg/ml; Ba, Ca @ 1 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
ICP-OES VIS Wave Cal-lösning: K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Na, Sr @ 10 μg/ml; Ba, Ca @ 1 μg/ml i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-23-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium/Calcium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Sodium/Strontium/Potassium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 250 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Barium 1 μg/mL/Calcium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Sodium 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Potassium 50 μg/mL |