Läs mer
iCRT 14, MedChemExpress
Beskrivning
iCRT 14 is a novel potent inhibitor of β-catenin-responsive transcription (CRT), with IC50 of 40.3 nM against Wnt responsive STF16 luciferase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | iCRT 14 |
| CAS | 677331-12-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17N3O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.24 mM) |
| LEDER | O=C(S/1)N(C2=CC=CC=C2)C(C1=C\C3=C(C)N(C(C)=C3)C4=CN=CC=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.44 |
| Formel vikt | 375.44 |
| Visa mer |