Läs mer
iCRT3, MedChemExpress
Produktkod. 16496617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496617 5 mg 5mg
16492896 25 mg -
16463898 10 mg -
16444936 100 mg 100mg
16400267 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103705
MedChemExpress iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.
iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material iCRT3
Fysisk form Solid
CAS 901751-47-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26N2O2S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (380.20 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NCCC1=CC=CC=C1)CSCC2=C(C)OC(C3=CC=C(CC)C=C3)=N2
Molekylvikt (g/mol) 394.53
Formel vikt 394.53
Procent renhet 98.18%