Läs mer
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 30002979
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30002979 100 ml
1 options
Produktkod. 30002979 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGICSAB1100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc
CAS 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-43-9, 7439-92-1
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnamn Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Beryllium 50 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Manganese 50 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL