Läs mer
ICS-analyter Sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml i 20 % HCl, VHG™
Beskrivning
ICS analytar sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml i 20 % HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium/Chromium/Vanadium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-47-3, 7440-62-2 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium/Chromium/Vanadium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Späd HCl |
| Kvantitet | 100 ml |